MP8350205
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
silicon membrane
Descrizione
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
Confezionamento
pkg of 5 pieces
Misura
20 mm × 20 mm
Spessore
350 μm
Dimensione pori
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
Compatibilità
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)