Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
MakroPor, silicon membrane
Formula condensata:
Si
Products
Categoria del prodotto
membranes (28)
Marchio
Sigma-Aldrich (28)
Materiale della membrana
Dimensione dei pori (µm)
Filtra i prodotti
Showing 1-20 of 28
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
MP1501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP12001010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP250105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP54751010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP250205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP5350205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP84751010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP83501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP150105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP150201
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP53501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP8350105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP2501010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP12002010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP5350105
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP25200205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP25200201
MakroPor, silicon membrane,
thickness 200 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP83502010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP54752010
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 10 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
MP5475205
MakroPor, silicon membrane,
thickness 475 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Espandi
Visualizza i prezzi
Pagina 1 di 2
Pagina 1 di 2