MP250205
MakroPor, silicon membrane
thickness 200 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
silicon membrane
Descrizione
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
Confezionamento
pkg of 5 pieces
Misura
20 mm × 20 mm
Spessore
200 μm
Dimensione pori
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
Compatibilità
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)