Documenti fondamentali
M59408
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitroaniline
99%
Sinonimo/i:
2-Amino-3-nitrotoluene, 6-Nitro-o-toluidine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
1868029
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
93-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)