Key Documents
M12002
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,3-butadiene
95%
Sinonimo/i:
1,3-Butadienyl methyl ether, 1-Methoxy-1,3-butadiene, 1-Methoxybutadiene, 4-Methoxy-1,3-butadiene
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH=CHOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Beilstein:
1420823
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. eboll.
91 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)