Key Documents
L286540
N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)-2-({5-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H19N3O3S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.618
Numero MDL:
Altre note