Documenti fondamentali
L050031
Sigma-Aldrich
Cap B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Livello qualitativo
Impurezze
≤120 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear Appearance of Solution
Compatibilità
conforms to structure (GC, Formulation)
Nota sulla preparazione
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole 84/16 (v/v)
Altre note
Cap B solution, containing tetrahydrofuran (THF) and N-methylimidazole (NMI), is mixed in situ with Cap A solution during the capping (acetylation) reaction. Lutidine is applied as a mild base while NMI provides a powerful acylation catalyst.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L050031-45L4061838216076