JKA5101
HS-PEG7500-COOH
average MN 7,500, COOH, cross-linking reagent polymerization reactions thiol reactive, cross-linking reagent polymerization reactions amine reactive
Sinonimo/i:
HS-PEG-COOH, Polyethylene glycol, Thiol-PEG-Carboxyl, HS-PEG-COOH
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HS-PEG7500-COOH, average Mn 7,500
Stato
solid
PM
average Mn 7,500
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA5101-1G | 4061833866986 |