JKA13018
mPEG7-Azide
About This Item
Formula condensata:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2N3
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
average Mn 7,000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.