Documenti fondamentali
I1000
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetaldehyde–sodium bisulfite addition compound
About This Item
Formula condensata:
C10H9NO · NaHSO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impurezze
≤15% excess sodium bisulfite
Livello qualitativo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H11NO4S.Na/c12-10(16(13,14)15)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,10-12H,5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
WYKPCRCESPDDQX-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
  • Reactant for preparation of potential neurotransmitter analogs
  • Reactant for Strecker reaction with cyanide-11C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Schlecht, M., F.; Giandinoto, S.
Heterocycles, 25, 485-485 (1987)
Hayes, R. L.; et al.
The International Journal of Applied Radiation and Isotopes, 29, 186-186 (1978)
Davide Marangon et al.
Glia, 68(10), 2001-2014 (2020-03-13)
In the last decade, microRNAs have been increasingly recognized as key modulators of glial development. Recently, we identified miR-125a-3p as a new player in oligodendrocyte physiology, regulating in vitro differentiation of oligodendrocyte precursor cells (OPCs). Here, we show that miR-125a-3p