Documenti fondamentali
H2155
Sigma-Aldrich
Heptamethyleneimine
98%
Sinonimo/i:
Azacyclooctane, Octahydroazocine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.20
Beilstein:
102615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
51-53 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCCNCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h8H,1-7H2
QXNDZONIWRINJR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Piperidina ≥99.5%, purified by redistillation
Sigma-Aldrich
411027
Piperidina
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto
Haruka Shinohara et al.
Cancer letters, 360(1), 28-38 (2015-02-04)
The fusion gene bcr-abl develops chronic myeloid leukemia (CML), and stimulates PI3K/Akt/mTOR signaling, leading to impaired autophagy. PI3K/Akt/mTOR signaling also plays an important role in cell metabolism. The Warburg effect is a well-recognized hallmark of cancer energy metabolism, and is