Documenti fondamentali
H17104
Sigma-Aldrich
2-Hydrazinopyridine dihydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7N3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.05
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
212-213 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.NNc1ccccn1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-8-5-3-1-2-4-7-5;;/h1-4H,6H2,(H,7,8);2*1H
SUVYLXNNAGHJDN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)