H12455
Hexanophenone
99%
Sinonimo/i:
Amyl phenyl ketone
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5105 (lit.)
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Punto di fusione
25-26 °C (lit.)
Densità
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
MAHPVQDVMLWUAG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?