319775
Octanophenone
≥99%
Sinonimo/i:
Caprylophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5044 (lit.)
P. ebollizione
285-290 °C (lit.)
Punto di fusione
21.5-23.5 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H20O/c1-2-3-4-5-9-12-14(15)13-10-7-6-8-11-13/h6-8,10-11H,2-5,9,12H2,1H3
UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?