GF96457720
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.7 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FE220330
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 964-577-20
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)