GF89694781
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 2.0 mm, size 90 × 90 mm
Sinonimo/i:
FK113150
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 896-947-81
Misura
90 × 90 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)