Key Documents
GF49301210
Stainless steel - AISI 420
sheet, Fe 86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, thickness 2.0 mm, size 180 × 180 mm
Sinonimo/i:
FK113150
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 493-012-10
Misura
180 × 180 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)