Documenti fondamentali
GF28763400
Iron-Nickel alloy, Fe58Ni42
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness
Sinonimo/i:
FE130250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 287-634-00
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)