Documenti fondamentali
GF05882766
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
25m wire, 0.5mm diameter, hard
Sinonimo/i:
AL055160
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 058-827-66
L × diam.
25 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)