GF94447929
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 5 m, clear clear
Sinonimo/i:
ST311190
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 944-479-29
Lunghezza
5 m
Spessore
0.19 mm
Colore
clear clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF94447929-1EA | 4061825091136 |