Documenti fondamentali
GF93598161
Cobalt
rod, 3.0 mm diameter, purity 99.9%, length 500 mm
Sinonimo/i:
CO007905
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141710
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 935-981-61
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
500 mm
Diametro
3.0 mm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)