Key Documents
GF21811340
Iron-Nickel-Cobalt alloy, Fe63Ni32Co5
200mm rod, 10mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FK177910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 218-113-40
L × diam.
200 mm × 10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)