GF28358051
Iron-Nickel-Cobalt alloy, Fe63Ni32Co5
500mm rod, 10mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FK177910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 283-580-51
L × diam.
500 mm × 10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)