GF66534958
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni80%/Fe15.5%/Mo 4.5%, length 100 m, 0.5 mm diameter, temper as drawn
Sinonimo/i:
NJ275140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 665-349-58
Lunghezza
100 m
Diametro
0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)