GF14545683
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
10m wire, 0.10mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI055118
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 145-456-83
L × diam.
10 m × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)