GF90577468
Polybutylene Terephthalate
(PBT), film, thickness 0.55 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ES341050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 905-774-68
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.55 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)