GF28443607
Polybutylene Terephthalate
(PBT), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Sinonimo/i:
ES346310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 284-436-07
Peso
1000 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)