GF90469828
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Sinonimo/i:
FE046011
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 904-698-28
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)