Key Documents
GF42205621
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm rod, 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
FE047910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 422-056-21
L × diam.
1000 m × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)