GF87470253
Erbium
wire reel, 100mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Sinonimo/i:
Erbium, ER005110
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 874-702-53
Resistività
86 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
2868 °C (lit.)
Punto di fusione
1529 °C (lit.)
Densità
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Er]
InChI
1S/Er
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)