Documenti fondamentali
GF85554445
Gold
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
AU006015
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-544-45
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Peso
1 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)