Key Documents
GF28343617
Gold
powder, mean particle size (fsss) <2 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
AU006020
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 283-436-17
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Peso
1 g
Dimens. media particelle
<2 μm (FSSR)
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Gold beads, 1-6&#160;mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
326542
Gold
Silver powder, 2-3.5&#160;&#956;m, &#8805;99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327085
Silver