GF85361542
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 100 x 100mm, 0.15mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AG200300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 853-615-42
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)