GF42808349
Palladium-silver alloy, Pd77Ag23
foil, 25 x 25mm, 0.125mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
PD270250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 428-083-49
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42808349-1EA | 4061825463513 |
GF42808349-2EA | 4061829964795 |
GF42808349-5EA | 4061831015003 |