Documenti fondamentali
GF23952157
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
100mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 2.0mm inside diameter
Sinonimo/i:
AG207200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 239-521-57
L × spess. parete
100 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
2.2 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)