Documenti fondamentali
GF47493760
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
200mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PD037200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 474-937-60
L × spess. parete
200 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)