GF84971379
Nickel
mesh, 260x260mm, nominal aperture 0.34mm, thickness 0.025mm, wire diameter 0.041mm, 70 wires/inch, open area 80%, electro-formed mesh, 99.9%
Sinonimo/i:
Nickel, NI008711
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Forma fisica
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 849-713-79
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Misura × apertura nominale
260 x 260 mm × 0.34 mm
Spessore × diam.
0.025 mm × 0.041 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)