GF04391591
Nickel
mesh, 100x250mm, nominal aperture 0.73mm, wire diameter 0.25mm, 26x26 wires/inch, open area 55%, plain weave mesh, 99%
Sinonimo/i:
Nickel, NI008750
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 043-915-91
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh.
100 mm × 250 mm
P. ebollizione
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)