Documenti fondamentali
GF84958475
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
B 613205
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 849-584-75
Misura
25 × 25 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)