GF81420094
Chromium
foil, 50x50mm, thickness 2.0mm, hard, 99.7+%
Sinonimo/i:
Chromium, CR000340
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.7%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 814-200-94
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 2.0 mm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)