GF01908806
Chromium
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CR000220
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 019-088-06
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Misura
100 × 100 mm
Spessore
1.0 mm
P. eboll.
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)