GF07622759
Chromium
foil, 50x50mm, thickness 3.0mm, hard, 99.95%
Sinonimo/i:
Chromium, CR000360
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 076-227-59
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 3.0 mm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)