Documenti fondamentali
GF54705966
Nickel oxide
powder, max. particle size 1700 micron, weight 25 g, min. particle size 850 micron
Sinonimo/i:
NI516030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Saggio
≥85%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 547-059-66
Peso
25 g
Dimens. max. particelle
1700 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)