Documenti fondamentali
GF80046851
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, natural
Sinonimo/i:
ES361090
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 800-468-51
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.125 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3