Key Documents
GF32420573
Polyethylene Naphthalate
(PEN), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ES366300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 324-205-73
Peso
500 g
Dimensione nominale granuli
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)