Documenti fondamentali
GF78112931
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, length 10 m, 0.125 mm diameter, condition shape-memory alloy
Sinonimo/i:
NI205040
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 781-129-31
Lunghezza
10 m
Diametro
0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)