GF77510707
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 200g
Sinonimo/i:
FF216030
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 775-107-07
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
3 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF77510707-1EA | 4061825444222 |