Documenti fondamentali
GF83597204
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
Sinonimo/i:
FF216040
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 835-972-04
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF83597204-1EA4061821152282