GF08394497
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 2000g
Sinonimo/i:
FE226010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 083-944-97
Peso
2000 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)