GF71476533
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 200 m, temper annealed
Sinonimo/i:
W 055150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 714-765-33
Lunghezza
200 m
Diametro
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)